분석
90%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
phenyl
SMILES string
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter