주요 문서
45885
Sigma-Aldrich
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.40
Beilstein:
2052432
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (sum of enantiomers, GC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
>200 °C (lit.)
mp
44-46 °C
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
InChI key
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(+)-Cedryl acetate is a sesquiterpene compound, which is derived from natural oils found to be volatile in nature.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sesquiterpene components of volatile oils as skin penetration enhancers for the hydrophilic permeant 5-fluorouracil.
Cornwell PA and Barry BW
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 46(4), 261-269 (1994)