주요 문서
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)