주요 문서
457604
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
97%
동의어(들):
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
72.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI key
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
During storage insolubles may form due to self-polymerization
경고
OSHA-regulated carcinogen - 29 CFR Part 1910.1013
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)