주요 문서
457248
Sigma-Aldrich
Poly(vinyltoluene-co-α-methylstyrene)
동의어(들):
α-Methylstyrene-vinyltoluene copolymer, Methylstyrene-vinyltoluene copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H4CH3)]x[CH2C(CH3)(C6H5)]y
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
refractive index
n20/D 1.58
산성 번호
<1 mg KOH/g
요오드 값
23
전이 온도
Tg (DSC) 52 °C (onset)
softening point 95-101 °C (ring and ball)
solubility
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
water, alcohols and glycols: insoluble
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1.Cc2ccc(C=C)cc2.Cc3cccc(C=C)c3.Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/2C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h2*3-7H,1H2,2H3
InChI key
OSBCHXNIHVRZCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Adhesive, paint and lacquer additive.
특징 및 장점
Compatible with acrylic, styrene, butadiene and rosin polymers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)