문서
457191
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-3,3′−dicarboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
244.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1-c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(17)18)4-2-6-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
KNVZVRWMLMPTTJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Structure of (2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylic acid) dichlorocopper (II) monohydrate.
Goddard R, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 46(1), 33-35 (1990)
First examples of ternary lanthanide 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate coordination polymers with zigzag chains structures assembled from lanthanide ions, 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate and 1, 10-phenanthroline.
Hu M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(5), 1684-1690 (2007)