주요 문서
456950
Sigma-Aldrich
m-Xylylenediamine/acrylonitrile adduct
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
54.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
구성
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
점도
120 cP(25 °C)(lit.)
bp
281 °C (lit.)
solubility
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
density
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
InChI key
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)