Key Documents
455547
Sigma-Aldrich
Ferroceneboronic acid
동의어(들):
(Boronocyclopentadienyl)cyclopentadienyl iron, NSC 119337
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11BFeO2
CAS Number:
Molecular Weight:
229.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iron
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OB(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H6BO2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7-8H;1-5H;
InChI key
HHGAJIKAUQWFKH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Redox-acitce electrochemical probe to monitor interactions involving sugars
Reactant involved in:
  • Synthesis of ferrocene-appended subporphyrins for electrochemical property studies
  • Synthesis of catalysts for polymerization of olefins
  • Suzuki-coupling reaction with organic triflates
  • Catalytic ortho-lithiation
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)