주요 문서
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
동의어(들):
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩243,093
₩243,093
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩243,093
About This Item
Linear Formula:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
Beilstein:
1908705
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩243,093
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +6.6°, neat
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)