주요 문서
454907
Sigma-Aldrich
Cellulose propionate
average Mw ~130,000, average Mn ~70,000
동의어(들):
Cellulose propionate, Propionyl cellulose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩330,484
₩330,484
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩330,484
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩330,484
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
분자량
average Mn ~70,000
average Mw ~130,000
포함
7 wt. % plasticizer
충격 강도
203 J/m (Izod, 23 °C, notched)
경도
95 (Rockwell R, ASTM D 785)
전이 온도
flow temperature 347 °F
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@H]2OC(=O)CC
InChI
1S/C36H54O19/c1-9-21(37)45-17-19-29(49-23(39)11-3)31(50-24(40)12-4)34(53-27(43)15-7)36(48-19)55-30-20(18-46-22(38)10-2)47-35(54-28(44)16-8)33(52-26(42)14-6)32(30)51-25(41)13-5/h19-20,29-36H,9-18H2,1-8H3/t19-,20-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+/m1/s1
InChI key
DQEFEBPAPFSJLV-WLTGXWPBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the degree of substitution of this cellulose propionate 454907?
    1 답변
    1. The degree of substitution of product no. 454907-250G Cellulose propionate is not determined.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the weight ratio of the propionyl group in the corresponding cellulose propionate product?
    1 답변
    1. The weight ratio is not determined for this product. See the link below for a sample Certificate of Analysis which demonstrates the testing performed on this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/coa/ALDRICH/454907/00927CQ