주요 문서
454877
Sigma-Aldrich
Diisopropyl (S)-(−)-malate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −13°, neat
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-6(2)14-9(12)5-8(11)10(13)15-7(3)4/h6-8,11H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI key
XYVHRFVONMVDGK-QMMMGPOBSA-N
애플리케이션
Diisopropyl (S)-(−)-malate can be used as a starting material in the total synthesis of (−)-wikstromol, an α-hydroxylated lactone lignan found in Asian medicinal plants.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantioselective Synthesis of (−)-Wikstromol Using a New Approach via Malic Acid
Sefkow M
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2343-2349 (2001)