주요 문서
454311
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
95%
동의어(들):
N-Z-1,2-Diaminoethane hydrochloride, Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
230.69
Beilstein:
4724532
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
169-172 °C (lit.)
작용기
Cbz
amine
SMILES string
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
InChI key
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)