주요 문서
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylphthalamide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChI key
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)