주요 문서
452009
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-diphenyl-3-furancarbonitrile
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
260.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
201-205 °C (lit.)
작용기
nitrile
phenyl
SMILES string
Nc1oc(-c2ccccc2)c(-c3ccccc3)c1C#N
InChI
1S/C17H12N2O/c18-11-14-15(12-7-3-1-4-8-12)16(20-17(14)19)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,19H2
InChI key
BPFMLOQVCKVCAT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Structure, Electrical Conductivity and Dielectric properties of bulk, 2-amino-(4, 5-diphenylfuran-3-carbonitrile).
Hendi AA.
Life Sciences, 8(3) (2011)
Fused Pyrimidines. Part II: Synthesis and Antimicrobial activity of Some Furo [3, 2-e] imidazo [1,2-c] pyrimidines and Furo[2,3-d]pyrimidines.
Bhuiyan MMH, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 78(4), 633-633 (2005)