주요 문서
451215
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Praseodymium chloride, Praseodymium trichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PrCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
247.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
양식
beads
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: praseodymium
불순물
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
786 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)