주요 문서
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyl adipate
99%
동의어(들):
Hexanedioic acid 1,6-bis(2-methylpropyl) ester, NSC 6343
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩38,875
₩38,875
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩38,875
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩38,875
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChI key
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.[1][2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)