주요 문서
449911
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
동의어(들):
Magnesium diiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgI2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.998% trace metals basis
제품 라인
AnhydroBeads
Quality Level
분석
99.998% trace metals basis
불순물
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
637 °C (dec.) (lit.)
density
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Anhydrous magnesium iodide, when reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.[1]
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)