주요 문서
449768
Sigma-Aldrich
Chromium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Chromic fluoride, Chromic trifluoride, Chromium trifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CrF3
CAS Number:
Molecular Weight:
108.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
양식:
powder
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
density
3.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the preparation of a mixed-metal fluoride catalyst for synthesis of HFC-134a.[1]
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Catalysis Letters, 41, 221-221 (1996)