주요 문서
449490
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxysalicylate
98%
동의어(들):
Methyl 2-hydroxy-3-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
65-68 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
BWRCJLJJIXYLNV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthetic studies of the phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 and related analogues.
Belinda A and Thompson P.
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1099-1106 (2003)