주요 문서
449407
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
225.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5074 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
density
1.718 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(CBr)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-5(9)1-2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
InChI key
JPBWEVKHPSNBCE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)