주요 문서
449385
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzophenone
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩300,339
₩300,339
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩300,339
About This Item
Linear Formula:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
275.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩300,339
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
109-112 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
phenyl
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and