주요 문서
448826
Sigma-Aldrich
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
156.23
EC Number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
97%
포함
2,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
117 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)