문서
448648
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylsiloxy)phenylsilane
96%
동의어(들):
Phenyl-tris(dimethylsiloxy)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2SiHO]3SiC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
330.68
Beilstein:
3380327
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
91 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](C)(C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O[Si]([H])(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H26O3Si4/c1-16(2)13-19(14-17(3)4,15-18(5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16-18H,1-6H3
InChI key
CQZDNELEZXTFEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter