주요 문서
448605
Sigma-Aldrich
Diethoxy(methyl)phenylsilane
97%
동의어(들):
Methyl-phenyl-diethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩99,673
₩99,673
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩99,673
About This Item
Linear Formula:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.34
Beilstein:
2938396
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩99,673
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
117 °C/31 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)