주요 문서
448540
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methyl-4-pyridinemethanol
99%
동의어(들):
(S)-(−)-1-(4-Pyridyl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
Beilstein:
1524527
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 98% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)