주요 문서
448486
Sigma-Aldrich
Diethyl (Boc-amino)malonate
97%
동의어(들):
(Boc-amino)malonic acid diethyl ester, Diethyl 2-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩283,591
₩283,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩283,591
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
275.30
Beilstein:
5055305
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩283,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
InChI key
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)