주요 문서
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin palmitate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H102O9
CAS Number:
Molecular Weight:
895.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
80-130 °C (lit.)
산성 번호
4‑7 mg KOH/g
비누화 값
195‑220 mg KOH/g
density
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
애플리케이션
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
특징 및 장점
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)