Key Documents
447757
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
동의어(들):
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H7F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
64-66 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
InChI key
MRVWKXZQBOFMAW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)