주요 문서
446254
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H23NO
CAS Number:
Molecular Weight:
185.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
90%
불순물
<5% 5-methyl-2-hexanone and 2-(ethylamino)ethanol
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
점도
<100 cP, Brookfield(lit.)
bp
209 °C (lit.)
solubility
polyols and organic solvents: soluble
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Moisture scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
특징 및 장점
Reaction with water yields a volatile ketone and an amino alcohol.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)