주요 문서
445207
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylboronic acid
98%
동의어(들):
(3,5-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
작용기
chloro
SMILES string
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChI key
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Trifluoromethylation
  • Intramolecular aromatic carbenoid insertion of biaryldiazoacetates
  • Cyanation for the synthesis of aromatic nitriles
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines for synthesis of functionalized dihalophenyl boronic acid
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)