주요 문서
445037
Sigma-Aldrich
O-Ethyl methylphosphonothioate
90%
동의어(들):
EMPSH, EMPTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3P(S)(OH)OC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
90%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
InChI key
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)