문서
443298
Sigma-Aldrich
Triisopropylamine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N
CAS Number:
Molecular Weight:
143.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)C(C)C