주요 문서
442445
Sigma-Aldrich
Triphenylborane solution
0.25 M in THF
동의어(들):
Triphenylborane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3B
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
농도
0.25 M in THF
bp
65-67 °C
density
0.898 g/mL at 25 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)