주요 문서
442364
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial cyclohexyl/isopropyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,700 by GPC
동의어(들):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
양식
powder
분자량
average Mn ~1,700 by GPC
구성
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
mp
160-170 °C (lit.)
산성 번호
255‑285 mg KOH/g
전이 온도
Tg 124 °C
solubility
ketones, ethers and alkali: soluble
일반 설명
~1.7:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
애플리케이션
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
특징 및 장점
Low solution viscosity and high functionality.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)