주요 문서
442348
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated
average Mn ~2,300 by GPC
동의어(들):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solid
분자량
average Mn ~2,300 by GPC
구성
acid groups converted to ester, 50%
산성 번호
95‑120 mg KOH/g
전이 온도
Tg 66 °C
solubility
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
일반 설명
~4:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
애플리케이션
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated (PSMA) may be used in the preparation of inorganic-polymeric nanoparticles (Ag-PSMA) which can be converted to Au based Janus nanoparticles.[1]
특징 및 장점
Low solution viscosity and high functionality.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eccentric inorganic-polymeric nanoparticles formation by thermal induced cross-linked esterification and conversion of eccentricity to raspberry-like Janus.
Li W P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(16), 1609-1611 (2013)