추천 제품
grade
technical
분석
90%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3/b7-4+
InChI key
ZUMISMXLQDKQDS-QPJJXVBHSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터