문서
440949
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(-C6H4SO2C6H4Cl)2
CAS Number:
Molecular Weight:
503.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
278-280 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16Cl2O4S2/c25-19-5-13-23(14-6-19)31(27,28)21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)32(29,30)24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H
InChI key
OZUNPRDEUXITBO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl is a sulfur containing organic building block. It is useful for organic synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable