주요 문서
439827
Sigma-Aldrich
Diethyl (2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)phosphonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)