주요 문서
439622
Sigma-Aldrich
Thulium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TmI3
CAS Number:
Molecular Weight:
549.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
anhydrous
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
SMILES string
I[Tm](I)I
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)