분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5825 (lit.)
density
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
thioether
SMILES string
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter