주요 문서
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
119.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES string
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
InChI key
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)