주요 문서
436828
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Lactamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
89.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −20.5°, c = 10 in H2O
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m0/s1
InChI key
SXQFCVDSOLSHOQ-REOHCLBHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)