주요 문서
436194
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopentane, mixture of diastereomers
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
229.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
density
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Br)C(C)Br
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)