주요 문서
434566
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩101,196
₩101,196
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩101,196
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩101,196
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
분자량
average Mw ~20,000
점도
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.801 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
InChI key
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3:1 4-styrenesulfonic acid:maleic acid mole ratio
애플리케이션
Boiler additive to prevent and remove sludge. Crystal modifier for calcium salts and excellent dispersant for iron oxide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
문서
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.