양식
beads (fine)
교차
2 % cross-linked
기술
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
표면적
500 m2/g
Matrix
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
기질 활성군
polymer
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
260 Å mean pore size
분리 기술
reversed phase
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터