주요 문서
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
동의어(들):
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩276,588
₩276,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩276,588
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)4N(PF6)
CAS Number:
Molecular Weight:
275.22
Beilstein:
3748868
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩276,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer[1] and reduction of esters in aprotic solvents.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)