주요 문서
434094
Sigma-Aldrich
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH2SiCl3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)