콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

433438

Sigma-Aldrich

Strontium bromide hexahydrate

99%

동의어(들):

Strontium dibromide hexahydrate

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
SrBr2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
355.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

분석

99%

양식

crystals and lumps

SMILES string

O.O.O.O.O.O.Br[Sr]Br

InChI

1S/2BrH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2

InChI key

FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

픽토그램

Exclamation mark

신호어

Warning

유해 및 위험 성명서

Hazard Classifications

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

표적 기관

Respiratory system

Storage Class Code

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flash Point (°F)

Not applicable

Flash Point (°C)

Not applicable

개인 보호 장비

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

Sergio Salviati et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-16)
Hydrated salt thermochemical energy storage (TES) is a promising technology for high density energy storage, in principle opening the way for applications in seasonal storage. However, severe limitations are affecting large scale applications, related to their poor thermal and mechanical

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.