주요 문서
433365
Sigma-Aldrich
Strontium sulfate
99%
동의어(들):
Celestite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrSO4
CAS Number:
Molecular Weight:
183.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
양식
powder
mp
1606 °C (lit.)
solubility
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
density
3.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Alen V Gusa et al.
Environmental science & technology, 53(1), 373-382 (2018-12-12)
One of the major environmental concerns with the recovery of unconventional gas resource from Marcellus Shale is the presence of naturally occurring radioactive material (NORM) in produced water. Ra-226 is the major component of NORM with a half-life of 1600