주요 문서
432962
Sigma-Aldrich
Vanadyl 2,11,20,29-tetra-tert-butyl-2,3-naphthalocyanine
Dye content 95 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C64H56N8OV
CAS Number:
Molecular Weight:
1004.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
구성
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
808 nm
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2cc3c4nc(nc5n6[V](=O)n7c(nc8nc(nc6c9cc%10cc(ccc%10cc59)C(C)(C)C)c%11cc%12ccc(cc%12cc8%11)C(C)(C)C)c%13cc%14ccc(cc%14cc%13c7n4)C(C)(C)C)c3cc2c1
InChI
1S/C64H56N8.O.V/c1-61(2,3)41-17-13-33-25-45-49(29-37(33)21-41)57-65-53(45)70-58-51-31-39-23-43(63(7,8)9)19-15-35(39)27-47(51)55(67-58)72-60-52-32-40-24-44(64(10,11)12)20-16-36(40)28-48(52)56(68-60)71-59-50-30-38-22-42(62(4,5)6)18-14-34(38)26-46(50)54(66-59)69-57;;/h13-32H,1-12H3;;/q-2;;+2
InChI key
KYDACBKVLZCERN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1